1-Iodo-3,3,3-trifluoropropane 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 1,1,1-Trifluoro-3-iodopropane, 3-Iodo-1,1,1-trifluoropropane
397740010 397740050
ACRO397740010EA 20.2 EUR InStock
ACRO397740010 ACRO397740050
1-Iodo-3,3,3-trifluoropropane 98%
1-Iodo-3,3,3-trifluoropropane
Formule: C₃H₄F₃I
MW: 223,96 g/mol
Point d'ébullition: 89…91 °C (760 mmHg)
Densité: 1.911 g/cm³
Point d'éclair: 113 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00038531
Numéro CAS: 460-37-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to pink Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4190 to 1.4210 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité