Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Bromomalondialdehyde 97+%

Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 2-Bromomalonaldehyde, Bromomalonaldehyde

397900050 397900250
ACRO397900050EA 99.2 EUR InStock
ACRO397900050 ACRO397900250
2-Bromomalondialdehyde 97+%
2-Bromomalondialdehyde


Formule: C₃H₃BrO₂
MW: 150,96 g/mol
Point de fusion: 132…136 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00459999
Numéro CAS: 2065-75-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to yellow to brown Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥97.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité