Indole-6-carboxylate de méthyle 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
397930010 397930050
ACRO397930010EA 32 EUR InStock
ACRO397930010 ACRO397930050
Indole-6-carboxylate de méthyle 97%
Indole-6-carboxylate de méthyle
Formule: C₁₀H₉NO₂
Point de fusion: 76…83 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00211063
Numéro CAS: 50820-65-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 79 to 84 °C
GC ≥96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité