3-Cyano-4-fluorobenzaldehyde 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Fluoro-5-formylbenzonitrile
397940010 397940050
ACRO397940010EA 46.3 EUR InStock
ACRO397940010 ACRO397940050
3-Cyano-4-fluorobenzaldehyde 99%
3-Cyano-4-fluorobenzaldehyde
Formule: C₈H₄FNO
MW: 149,1219 g/mol
Point de fusion: 80…84 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01863558
Numéro CAS: 218301-22-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light orange Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 85 to 89 °C
GC ≥98.5 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité