Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Bromure de 4-fluorophénéthyle 97%

Fournisseur: Thermo Scientific
Attention

ACRO398050050EA 68.5 EUR InStock
ACRO398050050
Bromure de 4-fluorophénéthyle 97%
Bromure de 4-fluorophénéthyle


Formule: C₈H₈BrF
MW: 203,05 g/mol
Point d'ébullition: 100…104 °C (15 mmHg)
Densité: 1,4498 g/cm³
Point d'éclair: 93 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03844794
Numéro CAS: 332-42-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5310 to 1.5350 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité