6-Fluorovératraldéhyde 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Fluoro-4,5-dimethoxybenzaldehyde, 4,5-Dimethoxy-2-fluorobenzaldehyde, 3,4-Dimethoxy-6-fluorobenzaldehyde
398090010 398090050
ACRO398090010EA 41.6 EUR InStock
ACRO398090010 ACRO398090050
6-Fluorovératraldéhyde 97%
6-Fluorovératraldéhyde
Formule: C₉H₉FO₃
MW: 184,17 g/mol
Point de fusion: 98…100 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00061108
Numéro CAS: 71924-62-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light yellow Powder or solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 98 to 100 °C
GC ≥96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité