N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-2-phenylglycine 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Boc-Phg-OH, BOC-L-alpha-phenylglycine, Boc-D-Phg-OH, N-Boc-L-2-phenylglycine
398160010 398160050
ACRO398160010EA 37 EUR InStock
ACRO398160010 ACRO398160050
N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-2-phenylglycine 99%
N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-2-phenylglycine
Formule: C₁₃H₁₇NO₄
MW: 251,28 g/mol
Point de fusion: 88…91 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00065588
Numéro CAS: 2900-27-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 88 to 91 °C
Specific optical rotation +142° to +146° (20 °C, 589 nm) (c=1%, ethanol)
Titration with NaOH ≥98.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité