Isocytosine 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
ACRO398320250EA 470 EUR InStock
ACRO398320250 ACRO398320050
Isocytosine 99%
Isocytosine
Formule: C₄H₅N₃O
MW: 111,10 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00057557
Numéro CAS: 108-53-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Solubility (50 mg/ml in DMSO) Clear solution
HPLC ≥98.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité