6-Chloronicotinonitrile 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Chloropyridine-5-carbonitrile
ACRO398390050EA 34 EUR InStock
ACRO398390050 ACRO398390250
6-Chloronicotinonitrile 97%
6-Chloronicotinonitrile
Formule: C₆H₃ClN₂
MW: 138,56 g/mol
Point d'ébullition: 107 °C (1 mmHg)
Point de fusion: 113…116 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00084941
Numéro CAS: 33252-28-7
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to yellow to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 116 to 120 °C
GC ≥96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité