2-Amino-m-crésol 96%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
398410050 398410250
ACRO398410050EA 71.3 EUR InStock
ACRO398410050 ACRO398410250
2-Amino-m-crésol 96%
2-Amino-m-cresol
Formule: C₇H₉NO
MW: 123,15 g/mol
Point de fusion: 149…152 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00075082
Numéro CAS: 2835-97-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to brown Crystalline powder or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 149 to 152 °C
HPLC ≥95 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité