2-Formylimidazole 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
398470010 398470050
ACRO398470010EA 87.7 EUR InStock
ACRO398470010 ACRO398470050
2-Formylimidazole 98%
2-Formylimidazole
Formule: C₄H₄N₂O
Point d'ébullition: 80 °C (.1 mmHg)
Point de fusion: 209 °C (dec.)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00003544
Numéro CAS: 10111-08-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Off-white to light tan Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité