Amino-4-dichloro-2,6-pyridine 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 2,6-Dichloro-4-pyridylamine, 2,6-Dichloropyridin-4-amine
398700010 398700050
ACRO398700010EA 25.4 EUR InStock
ACRO398700010 ACRO398700050
Amino-4-dichloro-2,6-pyridine 98%
4-Amino-2,6-dichloropyridine
Formule: C₅H₄Cl₂N₂
MW: 163,01 g/mol
Point de fusion: 167…170 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00052832
Numéro CAS: 2587-02-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to yellow-brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 169 to 173 °C
HPLC ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité