5-Bromooxindole 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
398530010 398530050
ACRO398530010EA 37 EUR InStock
ACRO398530010 ACRO398530050
5-Bromooxindole 97%
5-Bromooxindole
Formule: C₈H₆BrNO
MW: 212,05 g/mol
Point de fusion: 219…221 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00456998
Numéro CAS: 20870-78-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Off-white to tan Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 220 to 224 °C
HPLC ≥96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité