3-Methylsalicylaldehyde 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
398540010 398540050
ACRO398540010EA 37.6 EUR InStock
ACRO398540010 ACRO398540050
3-Methylsalicylaldehyde 98%
3-Methylsalicylaldehyde
Formule: C₈H₈O₂
MW: 136,1479 g/mol
Point d'ébullition: 203…205 °C (730 mmHg)
Densité: 1.134 g/cm³
Point d'éclair: 87 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00040798
Numéro CAS: 824-42-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to yellow to orange Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5620 to 1.5650 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité