Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3-(2-Aminoéthyl)-5-méthoxyindole 97%

Fournisseur: Thermo Scientific
Danger

ACRO398580010EA 114 EUR InStock
ACRO398580010
3-(2-Aminoéthyl)-5-méthoxyindole 97%
3-(2-Aminoéthyl)-5-méthoxyindole


Formule: C₁₁H₁₄N₂O
MW: 190,24 g/mol
Point de fusion: 120 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00005662
Numéro CAS: 608-07-1
ONU: 3263
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to tan Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 118 to 123 °C
GC ≥96.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité