5-Bromo-2-chloroanisole 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
398900050 398900250
ACRO398900050EA 122 EUR InStock
ACRO398900050 ACRO398900250
5-Bromo-2-chloroanisole 98%
5-Bromo-2-chloroanisole
Formule: C₇H₆BrClO
Point d'ébullition: 240…245 °C (748 mmHg)
Point de fusion: 27…28 °C
Densité: 1.631 g/cm³
Point d'éclair: 113 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00078659
Numéro CAS: 16817-43-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid or low melting solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité