Ethyl (4-bromobenzoyl)acetate 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: ethyl 3-(4-bromophenyl)-3-oxopropanoate, 3-(4-bromophenyl)-3-oxo-propionic acid ethyl ester, Benzenepropanoic acid, 4-bromo-beta-oxo-, ethyl ester
399160010 399160050
ACRO399160010EA 98.7 EUR InStock
ACRO399160010 ACRO399160050
Ethyl (4-bromobenzoyl)acetate 95%
Ethyl (4-bromobenzoyl)acetate
Formule: C₁₁H₁₁BrO₃
MW: 271,11 g/mol
Point d'ébullition: 268…269 °C (760 mmHg)
Densité: 1.432 g/cm³
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00231243
Numéro CAS: 26510-95-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥94 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité