O-tert-Butylhydroxylamine hydrochloride 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: O-(tert-Butyl)hydroxylamine hydrochloride
399680010 399680050
ACRO399680010EA 114 EUR InStock
ACRO399680010 ACRO399680050
O-tert-Butylhydroxylamine hydrochloride 99%
O-tert-Butylhydroxylamine hydrochloride
Formule: C₄H₁₂ClNO
MW: 125,5972 g/mol
Point de fusion: 155 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00043272
Numéro CAS: 39684-28-1
ONU: 1325
ADR: 4.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light yellow Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric 98.5 to 101.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité