Isobutanol, extra sec 99+%, AcroSeal®
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
398950010 398951000
398950010.EA 294 EUR InStock
398950010. 398951000.
Isobutanol, extra sec 99+%, AcroSeal®
Isobutanol
Formule: (CH₃)₂CHCH₂OH
Point d'ébullition: 108 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –108 °C
Densité: 0.8 g/cm³
Point d'éclair: 28 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004740
Numéro CAS: 78-83-1
ONU: 1212
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=de7c83a107c7a71fa54ed2b1bbdfb78617fe3f67&vid=df3ce90fc7ae8dafb7fabe31b244825735325030&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.005 %
GC ≥99.0 %
Residue after evaporation ≤0.001 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité