Butanol-1, extra sec 99+%, AcroSeal®
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
398960010 398961000
398960010.EA 321 EUR InStock
398960010. 398961000.
Butanol-1, extra sec 99+%, AcroSeal®
Butanol-1
Formule: H₃C(CH₂)₂CH₂OH
Point d'ébullition: 117.6 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –89 °C
Densité: 0.81 g/cm³
Point d'éclair: 35 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002964
Numéro CAS: 71-36-3
ONU: 1120
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e9395eeb6150a74222da52460f53cedeccd93442&vid=fd8352a556914c5be7213c576355a88e130d1a7b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.005 %
GC ≥99.0 %
Residue after evaporation ≤0.001 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité