Methyl-3-hydroxy-4-methoxybenzoate 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
399260010 399260050
ACRO399260010EA 43.7 EUR InStock
ACRO399260010 ACRO399260050
Methyl-3-hydroxy-4-methoxybenzoate 98%
Methyl-3-hydroxy-4-methoxybenzoate
Formule: C₉H₁₀O₄
Point de fusion: 64…67 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01321262
Numéro CAS: 6702-50-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Off-white to brown Crystalline powder or solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 62 to 67 °C
GC ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité