Pyridazine-4-carboxylic acid 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
ACRO399630010EA 78.6 EUR InStock
ACRO399630010 ACRO399630050
Pyridazine-4-carboxylic acid 95%
Pyridazine-4-carboxylic acid
Formule: C₅H₄N₂O₂
MW: 124,10 g/mol
Point de fusion: 244,2 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011576
Numéro CAS: 50681-25-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Off-white to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥94 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité