Dibenzyl diisopropylphosphoramidite 90+%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Dibenzyl N,N-diisopropylphosphoramidite
399640050 399640250
ACRO399640050EA 88.1 EUR InStock
ACRO399640050 ACRO399640250
Dibenzyl diisopropylphosphoramidite 90+%
Dibenzyl diisopropylphosphoramidite
Formule: C₂₀H₂₈NO₂P
MW: 345,43 g/mol
Densité: 1.028 g/cm³
Point d'éclair: 69 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00191988
Numéro CAS: 108549-23-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear to hazy colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥90.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité