Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1-Acetylindole-3-carboxaldehyde 98%

Fournisseur: Thermo Scientific
Attention

ACRO399700050EA 74.5 EUR InStock
ACRO399700050
1-Acetylindole-3-carboxaldehyde 98%
1-Acetylindole-3-carboxaldehyde


Formule: C₁₁H₉NO₂
MW: 187,20 g/mol
Point de fusion: 165 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00039691
Numéro CAS: 22948-94-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to yellow to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 163 to 167 °C
GC ≥97.5 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité