4-Bromo-m-anisidine 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 4-Bromo-3-anisidine4-Bromo-3-méthoxyaniline
ACRO399810010EA 37.4 EUR InStock
ACRO399810010 ACRO399810050
4-Bromo-m-anisidine 97%
4-Bromo-m-anisidine
Formule: C₇H₈BrNO
MW: 202,05 g/mol
Point de fusion: 96…100 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD05664063
Numéro CAS: 19056-40-7
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 95 to 100 °C
GC ≥96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité