3-Nitrosalicylic acid 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 3-Nitrosalicylic Acid, 2-Hydroxy-3-nitrobenzoic acid
399820010 399820050
ACRO399820010EA 31.5 EUR InStock
ACRO399820010 ACRO399820050
3-Nitrosalicylic acid 98%
3-Nitrosalicylic acid
Formule: C₇H₅NO₅
MW: 183,1183 g/mol
Point de fusion: 142…147 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00024240
Numéro CAS: 85-38-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité