2-Bromo-5-formylpyridine 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
399850010 399850050 399850250
ACRO399850010EA 66.7 EUR InStock
ACRO399850010 ACRO399850050 ACRO399850250
2-Bromo-5-formylpyridine 95%
2-Bromo-5-formylpyridine
Formule: C₆H₄BrNO
Point de fusion: 104…110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04115419
Numéro CAS: 149806-06-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 98 to 108 °C
GC ≥94 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité