5-Aminofluorescein (isomer I), pur
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 5-Amino-3',6'-dihydroxyspiro[isobenzofuran-1(3H),9'-(9H)xanthen]-3-one (isomer I), 5-Amino-3',6'-dihydroxy-3H-spiro[isobenzofuran-1,9'-xanthen]-3-one, 5-Aminofluorescein, Fluoresceinamine, isomer I, 5-Amino-3',6'-dihydroxyspiro[isobenzofuran-1(3H),9'-(9H)xanthen]-3-one, Fluoresceinamine (isomer I)
400770010 400770050
ACRO400770010EA 113 EUR InStock
ACRO400770010 ACRO400770050
5-Aminofluorescein (isomer I), pur
5-Aminofluorescein (isomer I)
Formule: C₂₀H₁₃NO₅
MW: 347,33 g/mol
Point de fusion: 223 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005052
Numéro CAS: 3326-34-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Dark red-brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC 95 % Typical
GC ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité