Anthrone 95%, pur
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Anthracen-9(10H)-one
401360250 401361000 401365000
ACRO401360250EA 89.8 EUR InStock
ACRO401360250 ACRO401361000 ACRO401365000
Anthrone 95%, pur
Anthrone
Formule: C₁₄H₁₀O
MW: 194,23 g/mol
Point d'ébullition: 721 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 152…157 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001187
Numéro CAS: 90-44-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow to beige Crystalline powder or needles
Infrared spectrum Conforms
Melting point 155 to 161 °C
GC ≥94 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité