L(+)-Asparagine monohydraté, Conforme aux spécifications analytiques Ph.Eur.
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: L-Asparagine monohydraté(S)-(+)-Asparagine monohydraté
ACRO401482500EA 119 EUR InStock
ACRO401482500 ACRO401481000 ACRO401480010
L(+)-Asparagine monohydraté, Conforme aux spécifications analytiques Ph.Eur.
L(+)-Asparagine monohydraté
Formule: C₄H₈N₂O₃·1H₂O
MW: 150,13 g/mol
Point de fusion: 233…235 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00151038
Numéro CAS: 5794-13-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to white to almost white Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying 10.5 % to 12.5 % (1 g, 130°C, 3 h)
Sulfated ash ≤0.1 % (1 g)
Appearance of solution Clear colorless
Related substances ≤0.5 % (impurity A)
Related substances ≤0.1 % (impurity C)
Related substances ≤0.05 % (unspecified impurities)
Related substances ≤0.8 % (total impurities)
pH 4.0 to 6.0
Specific optical rotation +33.7° to +36.0° (20°C, 589 nm) (on dried substance)
Titration with HClO4 99.0 to 101.0 % (on dried substance)
Sulfates ≤200 ppm
Chlorides ≤200 ppm
Ammonium (NH4) ≤0.1 %
Iron (Fe) ≤10 ppm
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité