2,5-Dichloro-p-benzoquinone 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 2,5-Dichloro-1,4-benzoquinone, 2,5-Dichlorobenzo-1,4-quinone
406730050 406730250
ACRO406730050EA 83.9 EUR InStock
ACRO406730050 ACRO406730250
2,5-Dichloro-p-benzoquinone 98%
2,5-Dichloro-p-benzoquinone
Formule: C₆H₂Cl₂O₂
MW: 176,99 g/mol
Point de fusion: 159…161 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00041736
Numéro CAS: 615-93-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow to orange Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 159 to 164 °C
GC ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité