Imidazolidine-2-one, anhydre 96%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
412270010 412270250 412272500
ACRO412270010EA 295 EUR InStock
ACRO412270010 ACRO412270250 ACRO412272500
Imidazolidine-2-one, anhydre 96%
Imidazolidine-2-one
Formule: C₃H₆N₂O
Point d'ébullition: 187 °C (10Torr)
Point de fusion: 131.4…132.4 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005257
Numéro CAS: 120-93-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥95.0 %
GC ≥99.75 %
UV at 255 nm A: ≤1.0
Color scale ≤10 APHA
Specific gravity (20°C) 0.900 to 0.904
Residue after evaporation ≤0.0002 %
Acidity ≤0.0008 meq/g
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité