Methyl-4,4-dimethyl-3-oxovalerate 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Pivaloylacetic Acid Methyl Ester, 4,4-Dimethyl-3-oxovaleric Acid Methyl Ester, Methyl 4,4-dimethyl-3-oxopentanoate, Methyl Pivaloylacetate
414190010 414190100
ACRO414190010EA 20.9 EUR InStock
ACRO414190010 ACRO414190100
Methyl-4,4-dimethyl-3-oxovalerate 98%
Methyl-4,4-dimethyl-3-oxovalerate
Formule: C₈H₁₄O₃
MW: 158,20 g/mol
Point d'ébullition: 67…70 °C (13 mmHg)
Densité: 0.98 g/cm³
Point d'éclair: 78 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008847
Numéro CAS: 55107-14-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %
HPLC ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité