Methyl-1,2,4-triazole-3-carboxylate 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Methyl 1H-1,2,4-triazole-3-carboxylate, Methyl 1H-1,2,4-triazole-5-carboxylate
415000050 415000250
ACRO415000050EA 36.2 EUR InStock
ACRO415000050 ACRO415000250
Methyl-1,2,4-triazole-3-carboxylate 98%
Methyl-1,2,4-triazole-3-carboxylate
Formule: C₄H₅N₃O₂
MW: 127,10 g/mol
Point de fusion: 190…191 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00135989
Numéro CAS: 4928-88-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Powder and/or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 185 to 193 °C
HPLC ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité