Acide p-toluènesulfonique monohydraté ACS
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
421210250 421211000 421215000
ACRO421210250EA 25.3 EUR InStock
ACRO421210250 ACRO421211000 ACRO421215000
Acide p-toluènesulfonique monohydraté ACS
Acide p-toluènesulfonique monohydraté
Formule: C₇H₈O₃S·1H₂O
MW: 190,22 g/mol
Point de fusion: 100…108 °C
Densité: 1,24 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 180 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00142137
Numéro CAS: 6192-52-5
ONU: 2585
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline powder or crystals
Water 9.5 to 11.5 %
Sulfated ash ≤0.1 %
Titration with NaOH ≥98.5 %
Clarity of solution (c=20, water) Passes test
Sulfate (SO4) ≤0.3 %
Iron (Fe) ≤0.01 %
Sodium (Na) ≤0.002 %
Heavy metals (as Pb) ≤0.001 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité