4-Vinylbenzyl acetate 95% stabilisé
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: (4-ethenylphenyl)methyl acetate, (4-vinylphenyl)methyl acetate, 4-acetoxymethylstyrene
422500050 422500250
ACRO422500050EA 91.6 EUR InStock
ACRO422500050 ACRO422500250
4-Vinylbenzyl acetate 95% stabilisé
4-Vinylbenzyl acetate
Formule: C₁₁H₁₂O₂
MW: 176,215 g/mol
Point d'ébullition: 125 °C (12 mmHg)
Densité: 1.53 g/cm³
Point d'éclair: >93 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00078265
Numéro CAS: 1592-12-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear light yellow to light pink Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5355 to 1.5385 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %
Stabilizer 0.1 % hydroquinone
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité