3,5-Dihydroxybenzaldéhyde 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
425650010 425650050 425650250
ACRO425650010EA 90.7 EUR InStock
ACRO425650010 ACRO425650050 ACRO425650250
3,5-Dihydroxybenzaldéhyde 98%
3,5-Dihydroxybenzaldéhyde
Formule: C₇H₆O₃
MW: 138,12 g/mol
Point de fusion: 153…158 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00016611
Numéro CAS: 26153-38-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to grey to tan Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤2 %
HPLC ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité