2-Amino-4'-methoxyacetophenone hydrochloride 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 4-Methoxyphenacylamine hydrochloride, 2-Amino-4′-methoxyacetophenone hydrochloride
425710010 425710050
ACRO425710010EA 41.5 EUR InStock
ACRO425710010 ACRO425710050
2-Amino-4'-methoxyacetophenone hydrochloride 97%
2-Amino-4'-methoxyacetophenone hydrochloride
Formule: C₉H₁₂ClNO₂
MW: 201,65 g/mol
Point de fusion: 190…193 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00193078
Numéro CAS: 3883-94-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to yellow to tan Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥96.0 %
HPLC ≥96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité