Glyoxylate d'éthyle ∼50% dans le toluène, grade Technique
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
425760010 425765000
ACRO425760010EA 238 EUR InStock
ACRO425760010 ACRO425765000
Glyoxylate d'éthyle ∼50% dans le toluène, grade Technique
Glyoxylate d'éthyle
Formule: C₄H₆O₃
MW: 102,09 g/mol
Point d'ébullition: 110 °C (760 mmHg)
Densité: 1.032 g/cm³
Point d'éclair: 7 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00044009
Numéro CAS: 924-44-7
ONU: 1294
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Solution
Titration excess HCl ≥48 % (Aldehyde function)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité