2-Ciano-6-méthylpyridine 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 6-Methylpicolinonitrile, 6-Methyl-2-pyridinecarbonitrile, 6-Cyano-2-picoline, 6-Methylpyridine-2-carbonitrile
425920010 425920050
ACRO425920010EA 37.4 EUR InStock
ACRO425920010 ACRO425920050
2-Ciano-6-méthylpyridine 97%
2-Ciano-6-méthylpyridine
Formule: C₇H₆N₂
MW: 118,14 g/mol
Point de fusion: 70…74 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00190586
Numéro CAS: 1620-75-3
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to orange to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 68 to 73 °C
GC ≥96 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité