Hydrogène peroxyde 3% (p/p) dans l'eau stabilisé
Fournisseur: Thermo Scientific
426000010 426000250 426001000
ACRO426000010EA 130 EUR InStock
ACRO426000010 ACRO426000250 ACRO426001000
Hydrogène peroxyde 3% (p/p) dans l'eau stabilisé
Hydrogène peroxyde
Formule: H₂O₂
Point d'ébullition: 100 °C (760 mmHg)
Point de fusion: -0.41 °C
Densité: 1.01 g/cm³
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011333
Numéro CAS: 7722-84-1
ADR: 5.1,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Solution
Stabilizer Approx. 300 ppm
Titration with KMnO4 3 to 4 %
GC ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité