L-β-Homoproline hydrochloride 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
426170010 426172500
ACRO426170010EA 467 EUR InStock
ACRO426170010 ACRO426172500
L-β-Homoproline hydrochloride 98%
L-beta-Homoproline hydrochloride
Formule: C₆H₁₂ClNO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07363484
Numéro CAS: 53912-85-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to tan Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥97.5 to ≤102.5 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure
Specific optical rotation +31° to +35° (20°C, 589 nm) (c=1, H2O)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité