Isoindoline 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
426280010 426280050
ACRO426280010EA 92 EUR InStock
ACRO426280010 ACRO426280050
Isoindoline 97%
Isoindoline
Formule: C₈H₉N
Point d'ébullition: 221 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 17 °C
Densité: 1.05 g/cm³
Point d'éclair: 94 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00605324
Numéro CAS: 496-12-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to yellow to pink to orange-brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5670 to 1.5710 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité