Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-(Diphenylphosphino)benzaldehyde 97%

Fournisseur: Thermo Scientific
Attention

ACRO426400010EA 96.1 EUR InStock
ACRO426400010
2-(Diphenylphosphino)benzaldehyde 97%
2-(Diphenylphosphino)benzaldehyde


Formule: C₁₉H₁₅OP
MW: 290,30 g/mol
Point de fusion: 112…115 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00013367
Numéro CAS: 50777-76-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 112 to 120 °C
GC ≥96.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité