5,6-Dihydro-2H-pyran-2-one 90%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
426640010 426640050 426640250
ACRO426640010EA 70.1 EUR InStock
ACRO426640010 ACRO426640050 ACRO426640250
5,6-Dihydro-2H-pyran-2-one 90%
5,6-Dihydro-2H-pyran-2-one
Formule: C₅H₆O₂
Point d'ébullition: 103 °C (10 mmHg)
Densité: 1.139 g/cm³
Point d'éclair: 46 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00010439
Numéro CAS: 3393-45-1
ONU: 1224
ADR: 3,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to yellow to orange Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité