L-Methioninamide hydrochloride 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: H-Met-NH₂·HCl, (S)-2-Amino-4-(methylthio)butanamide hydrochloride
426710010 426710050
ACRO426710010EA 79.5 EUR InStock
ACRO426710010 ACRO426710050
L-Methioninamide hydrochloride 98%
L-Methioninamide hydrochloride
Formule: C₅H₁₃ClN₂OS
MW: 184,682 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00039084
Numéro CAS: 16120-92-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric 97.5 to 102.5 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure
Specific optical rotation +16° to +18° (20°C, 589 nm) (c=1,H2O)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité