p-Tolylmagnesium bromide ∼0.5 M dans le diéthyl éther, AcroSeal®
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
426761000 426768000
426761000.EA 56.2 EUR InStock
426761000. 426768000.
p-Tolylmagnesium bromide ∼0.5 M dans le diéthyl éther, AcroSeal®
p-Tolylmagnesium bromide
Formule: C₇H₇BrMg
Densité: 0.866 g/cm³
Point d'éclair: –40 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000040
Numéro CAS: 4294-57-9
ONU: 2924
ADR: 3,I
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear to hazy yellow to amber Solution (May develop some turbidity or precipitate)
Titration Grignard 0.40 to 0.60 M
Rhodium (Rh) ≥34.7 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité