2-Chloro-4-méthoxypyrimidine 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
426820010 426820050
ACRO426820010EA 43.7 EUR InStock
ACRO426820010 ACRO426820050
2-Chloro-4-méthoxypyrimidine 98%
2-Chloro-4-méthoxypyrimidine
Formule: C₅H₅ClN₂O
Point de fusion: 54…57 °C
Point d'éclair: 110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00194055
Numéro CAS: 22536-63-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 54 to 57 °C
GC ≥97.5 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité