Deuterium oxyde 99.8 atom % D, AcroSeal® pour spectroscopie RMN
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: Eau lourdeEau-D2
426931000.EA 134 EUR InStock
426931000.
Deuterium oxyde 99.8 atom % D, AcroSeal® pour spectroscopie RMN
Deuterium oxyde
Formule: D₂O
MW: 20 g/mol
Point d'ébullition: 101,4 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 3,8 °C
Densité: 1,105 g/cm³
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00044636
Numéro CAS: 7789-20-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Liquid
D-Enrichment ≥99.75 %
Water ≥30.0 %
HPLC ≥96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité