Indole-2-carbaldéhyde 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
427510010 427510050
ACRO427510010EA 122 EUR InStock
ACRO427510010 ACRO427510050
Indole-2-carbaldéhyde 97%
Indole-2-carbaldéhyde
Formule: C₉H₇NO
Point de fusion: 138…142 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD03001425
Numéro CAS: 19005-93-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to yellow to tan Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 133 to 143 °C
GC ≥96.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité